Learn More
Lithiumhydrid, 97 %, rein, Pulver (< 100 μm), ACROS Organics™
Artikelnummer. 10760891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10760891
Marke: Thermo Scientific Acros 191191000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7580-67-8
Summenformel HLi
Molekulargewicht (g/mol) 7.95
MDL-Nummer MFCD00011074
InChI-Schlüssel SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
PubChem CID 62714
IUPAC-Name Lithium;hydrid
SMILES [H-].[Li+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium hydride
Schmelzpunkt 680.0°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 96% min
Strukturformel LiH
Fieser 04,304; 13,165
Merck Index 15, 5589
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: insoluble in benzene and toluene, soluble in ether
Formelmasse 7.95
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Relative Dichte 0.82
Dichte 0.8200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.