Learn More
Lithiumhexafluorosilikat, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11323748
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
11323748 5 g 5 Gramm
11333748 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11323748 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039332.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 17347-95-4 | Molecular Formula: F6LiSi | Molecular Weight: 149.02 g/mol
Lithiumhexafluorosilicat wird als Chemikalie, pharmazeutisches Zwischenprodukt und Reagenz verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17347-95-4
Summenformel F6LiSi
Molekulargewicht (g/mol) 149.02
MDL-Nummer MFCD00049473
InChI-Schlüssel ZXUANORTLYQJEG-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Chemischer Name oder Material Lithium hexafluorosilicate
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Geruch Odorless
UN-Nummer UN2856
Formelmasse 155.96
RUO– Nur für Forschungszwecke
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.