Learn More
Lithiumhexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Wird als Elektrolyt in Li-Ionen-Batterien verwendet
56.30 CHF - 316.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 21324-40-3 |
---|---|
Summenformel | F6LiP |
Molekulargewicht (g/mol) | 151.904 |
MDL-Nummer | MFCD00011096 |
InChI-Schlüssel | AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | lithium hexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate v, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium 1:1, lithiumhexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate 1-, lipf6, lithium hexafluoroposphate, acmc-209fj7, ksc492g4h |
PubChem CID | 23688915 |
IUPAC-Name | Lithiumhexafluorphosphat |
SMILES | [Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11347217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011529.03 |
1 g |
56.30 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11327217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011529.09 |
10 g |
82.40 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11337217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011529.18 |
50 g |
316.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Lithium sulfate is used to treat bipolar disorder. It is also used in ultrasound-type non-destructive testing because they are very efficient sound generators. It is also used in building blocks and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Chemische Identifikatoren
21324-40-3 | |
151.904 | |
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N | |
23688915 | |
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F |
F6LiP | |
MFCD00011096 | |
lithium hexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate v, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium 1:1, lithiumhexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate 1-, lipf6, lithium hexafluoroposphate, acmc-209fj7, ksc492g4h | |
Lithiumhexafluorphosphat |
Spezifikation
Lithium hexafluorophosphate | |
21324-40-3 | |
Pulver | |
F6LiP | |
lithium hexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate v, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium 1:1, lithiumhexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate 1-, lipf6, lithium hexafluoroposphate, acmc-209fj7, ksc492g4h | |
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N | |
Lithiumhexafluorphosphat | |
23688915 | |
Geruchsneutral | |
White powder |
200°C (decomposition) | |
Weiß | |
98% | |
MFCD00011096 | |
Soluble in water. | |
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F | |
151.904 | |
151.9 | |
Moisture sensitive | |
1.5 |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H301-H314-H335-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:I
missing translation for 'einecsNumber' : 244-334-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Stickstoff lagern
- Lithium hexafluorophosphate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Lithium hexafluorophosphate