Learn More
BD Vacutainer Lithium-Heparin-Röhrchen
Artikelnummer. p-7160274
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
6 mL
Röhrchengröße:
13 x 75 mm
13 x 100 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 15753036
Marke: BD Vacutainer 368884
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Plasmaröhrchen für die klinische Chemie enthält sprühgetrocknetes Lithium-Heparin als Antikoagulans.
  • Plasmaröhrchen für die klinische Chemie mit sprühgetrocknetem Lithium-Heparin.
  • Heparin wirkt als Antikoagulans, da es einen Antithrombin-Komplex entwickelt.
  • Plasmaröhrchen sollten vorsichtig 8–10 Mal um 180 ° umgedreht und zurück gedreht werden.
  • Eine richtige Mischung unmittelbar nach der Blutprobennahme ist äußerst wichtig, um Mikrogerinnung zu vermeiden.
  • Das Lithium-Heparin wird mit einem speziellen Verfahren auf den Innenwänden der Röhrchen sprühgetrocknet, sodass der Zusatzstoff gleichmäßig verteilt wird, um die bestmögliche Löslichkeit zu erzielen
  • Für die klinische Chemie wird im Allgemeinen Lithiumheparin gegenüber Natriumheparin bevorzugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Lithium-Heparin
Material PET
Kapazität (metrisch) 4 mL
Verschlussfarbe Grün
Röhrchengröße 13 x 75 mm
Markertyp Papier