Learn More
Lithiumfluorid, optischer Gütegrad, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used in specialized UV optics. Also used as a crystal in X-ray spectrometry. Widely employed in PLED (Polymer Light Emitting Diodes) and OLED (Organic Light Emitting Diodes) as a coupling layer to enhance electron injection. Found in liquid-fluoride nuclear reactors. Used to record ionizing radiation in thermoluminescent dosimeters. Component of molten salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1680°C |
| Chemischer Name oder Material | Lithium fluoride |
| Schmelzpunkt | 845°C |
| Physikalische Form | Zerbrochene Kristalle |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,5531 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in hydrofluoric acid. Less soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| IUPAC-Name | Lithium;fluorid |
| Formelmasse | 25.94 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.