Learn More
Lithiumfluorid, 99.98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626212 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10626212 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10401051 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10534084 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10626212 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 193380250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00 CHF
    135.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 25.35 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-24-4
Summenformel FLi
Molekulargewicht (g/mol) 25.94
MDL-Nummer MFCD00011090
InChI-Schlüssel PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMILES [Li+].[F-]
Spezifikation
Siedepunkt 1681.0°C
Chemischer Name oder Material Lithium fluoride
Schmelzpunkt 845.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.63
Prozentgehaltsbereich 99.98%
Dichte 2.6300g/mL
Strukturformel LiF
Fieser 01,933
Merck Index 15, 5587
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.29 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in acids, insoluble in alcohol
IUPAC-Name Lithium;fluorid
Formelmasse 25.93
Reinheit (%) 99.98%
Güte Extrarein