Learn More
Lithiumfluorid, 97 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10012920
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
7789-24-4
FLi
25.94
MFCD00011090
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
224478
[Li+].[F-]
7789-24-4
FLi
25.94
MFCD00011090
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
224478
[Li+].[F-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1681.0°C
Chemischer Name oder Material Lithium fluoride
Schmelzpunkt 845.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 96% min
Strukturformel LiF
Fieser 01,933
Merck Index 15,5587
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.29 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in acids, insoluble in alcohol
IUPAC-Name Lithium;fluorid
Formelmasse 25.93
Reinheit (%) 97%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.4% (200°C) (typical)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.63
Dichte 2.6300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.