Learn More
Lithiumdodecylsulfat, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15865358 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15865358 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15865208 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
15875208 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15865358 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J32816.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2044-56-6 | C12H25LiO4S | 272.33 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2044-56-6
Summenformel C12H25LiO4S
Molekulargewicht (g/mol) 272.33
MDL-Nummer MFCD00007467
InChI-Schlüssel YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium dodecyl sulfate, lithium dodecylsulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt, lauryl sulfate lithium salt, lithium lauryl sulfate, dodecyl lithium sulfate, lds, lithium 1+ ion dodecyl sulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 1:1, lithium dodecyl sulfate, ultra pure
PubChem CID 2735071
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium dodecylsulfate
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Strukturformel CH3(CH2)11OSO3Li
UN-Nummer UN1325
IUPAC-Name Lithium(1+) Dodecylsulfat
Formelmasse 272.33
Reinheit (%) >98%