Learn More
LithiumDodecylsulfat, ultrarein, MP Biomedicals
Artikelnummer. 17871391 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17871391 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17871391 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04800753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00 CHF
    247.49 CHF / 25 Gramm
    Sparen 12.51 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
2044-56-6 (LDS Laurylsulfat-Lithiumsalz) Reinheit: >>>99 % weist bei niedrigeren Temperaturen eine größere Löslichkeit als SDS auf, während gleichzeitig eine ähnliche Reingungsfähigkeit und Benetzbarkeit gewährleistet ist
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium Dodecyl Sulfate
CAS 2044-56-6
Menge 25 g
Summenformel C12H25LiO4S
MDL-Nummer MFCD00007467
InChI-Schlüssel YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Lithium(1+) Dodecylsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 272.33
PubChem CID 2735071
Güte Ultrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium Dodecyl Sulfate, ultra pure
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium dodecyl sulphate