Learn More
Lithium-Dodecylsulfat, ultrarein, 5 g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 17861391 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17861391 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17861391 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04800752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.60 CHF
    82.50 CHF / 5 Gramm
    Sparen 4.10 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
2044-56-6 (LDS Laurylsulfat-Lithiumsalz) Reinheit: >>>99 % weist bei niedrigeren Temperaturen eine größere Löslichkeit als SDS auf, während gleichzeitig eine ähnliche Reingungsfähigkeit und Benetzbarkeit gewährleistet ist
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium Dodecyl Sulfate
CAS 2044-56-6
Menge 5 g
Summenformel C12H25LiO4S
MDL-Nummer MFCD00007467
InChI-Schlüssel YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Lithium(1+) Dodecylsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 272.33
PubChem CID 2735071
Güte Ultrarein