Learn More
Lithiumchlorid, ultratrocken, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381289 5 g 5 Gramm
11391289 25 g 25 Gramm
11371289 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381289 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013684.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nützlich für die Produktion von Lithiummetall und für die Erzeugung von Mn(0)-Arten, die in freien Radikalzyklisierungen verwendet werden können.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-41-8
Summenformel ClLi
Molekulargewicht (g/mol) 42.39
MDL-Nummer MFCD00011078
InChI-Schlüssel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1325°C to 1360°C
Chemischer Name oder Material Lithium chloride, ultra dry
Schmelzpunkt 605°C
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water; soluble in methanol,ethanol,formic acid. Insoluble in dichloromethane.
IUPAC-Name Lithium(1+)-Chlorid
Formelmasse 42.39
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White to gray crystalline powder
Dichte 2.068 g/cm3 at 20°C