Learn More
Elektrodenfülllösung, Lithiumchlorid in Eisessig, Reagecon™
BIOPHARMA
Product Code. 11573172 Shop All Reagecon Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11573172 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11573172 Supplier Reagecon Supplier No. EFSLIGA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.55 CHF
    24.18 CHF / 1 Stück
    Sparen 9.37 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur pH-Messung oder Titration in nicht wässrigen Medien oder organischen Lösungsmitteln. Elektrodenfülllösung, Lithiumchlorid in Eisessig, Reagecon™ ist eine 1M-Lösung von LiCl in CH3COOH zum Befüllen der inneren und äußeren Kammer von nachfüllbaren pH-Elektroden.
Lithiumchlorid ist ein Ionensalz, das eine nicht wässrige Elektrolytlösung bildet. Während die Kaliumchloridlösung eine typische Elektrodenfülllösung ist, ist die Verwendung von Lithiumchlorid in Eisessigsäure indiziert, wenn die Elektrode in nicht wässrigen Medien und organischen Lösungsmitteln verwendet werden soll.
Specifications
Chemischer Name oder Material Lithiumchlorid
CAS 7447-41-8, 64-19-7
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Elektroden bei Verwendung nicht wässriger Medien
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 ml
Lösungstyp Elektrodenfüllung
Zusammensetzung 1M Lithiumchlorid (LiCl) gelöst 100 ml in glazialer Essigsäure
Summenformel LiCl
Formelmasse 42,39 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • ELECTRODE FILLING SOLUTION 1.0M LITHIUM CHLORIDE IN GLACIAL ACETIC ACID
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, lithiumchloride