missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Lithiumchlorid, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10605502
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Lithiumchlorid, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical

Artikelnummer. p-7073268 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10605502

Marke: Fisher Chemical L/2200/48

Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 7447-41-8
Summenformel ClLi
Molekulargewicht (g/mol) 42.39
MDL-Nummer MFCD00011078
InChI-Schlüssel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC-Name Lithium(1+)-Chlorid
SMILES [Li+].[Cl-]

Spezifikation

Siedepunkt 1382 °C
Schmelzpunkt 605 °C
Farbe Weiß
pH 7 bis 8
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Formelmasse 42.38g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck 1.33 hPa 547
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / A§
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Lithiumchlorid, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt