Spezifikation
| Siedepunkt | 1382 °C |
| Schmelzpunkt | 605 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 7 bis 8 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 250 g |
| Formelmasse | 42.38g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
| Dampfdruck | 1.33 hPa 547 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lithium chloride, anhydrous
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.