Learn More
Lithiumchlorid, wasserfrei, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Lithium chloride is useful for the production of lithium metal and for the generation of Mn(0) species which can be used in free radical cyclizations. It can serve as a flame colorant to generate dark red flames, a brazing flux for aluminum in automobiles, a hygrometer and a desiccant for drying air streams. On exposure to air, it becomes a solution with the concentration directly related to relative humidity of the atmosphere and hence serves as a relative humidity standard in calibrating hygrometers. Apart from being a source of chloride, it serves as an additive in the Stille reaction in organic synthesis and to precipitate RNA from cellular extracts. Being biologically significant, it finds applications in a wide variety of assays to study cell-fate and neurobiology. Lithium chloride has been found to inhibit virus infection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lithiumchlorid ist nützlich für die Produktion von Lithiummetall und für die Erzeugung von Mn(0)-Arten, die in freien Radikalzyklisierungen verwendet werden können. Es kann als Flammenfarbstoff zur Erzeugung dunkelroter Flammen, als Hartlötflussmittel für Aluminium im Automobil, als Hygrometer und als Trockenmittel zur Trocknung von Luftströmen verwendet werden. Bei Lufteinwirkung wird es zu einer Lösung mit einer Konzentration, die in direktem Zusammenhang mit der relativen Luftfeuchtigkeit der Atmosphäre steht und dient somit als Standard für die relative Luftfeuchtigkeit bei der Kalibrierung von Hygrometern. Es dient nicht nur als Chloridquelle, sondern dient auch als Additiv in der Stille-Reaktion bei der organischen Synthese und zur Fällung von RNA aus Zellextrakten. Aufgrund seiner biologischen Bedeutung findet es Anwendungen in einer Vielzahl von Assays zur Untersuchung von Zellschicksalen und in der Neurobiologie. Es wurde festgestellt, dass Lithiumchlorid die Virusinfektion hemmt.
Hinweise
Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Bromtrichlorid und Bromtrifluorid. Zerfließendes Salz bildet eine Lösung, wenn es feuchter Luft ausgesetzt ist. Kühl und trocken in geschlossenen, dichten Behältern lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1325°C to 1360°C |
| Chemischer Name oder Material | Lithium chloride |
| Schmelzpunkt | 605°C |
| Namenshinweis | Anhydrous |
| Menge | 2500 g |
| Merck Index | 14,5528 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water methanol,ethanol,pyridine and formic acid. Insoluble in dichloromethane. |
| Formelmasse | 42.39 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Mehr anzeigen |