Learn More
Lithiumchlorid ≥ 99%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11416481 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11416481 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11416481 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219401090
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreines Lithiumchlorid-Reagenz für den allgemeinen Laborgebrauch.
  • Analyse: ≥99 %
  • Molekularformel: ClLi
  • Formelgewicht: 42,39 g/mol
  • CAS-Nummer: 7447-41-8
Spezifikation
Siedepunkt 2417 bis 2480 °F
Chemischer Name oder Material Lithium Chloride
CAS 7447-41-8
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Verpackung Flasche
Aussehen Weißes Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Hinweise zur Zersetzung Wasserstoffchlorid, Lithiumoxid
Summenformel ClLi
Strukturformel LiCl
MDL-Nummer MFCD00011078
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].[Cl-]
IUPAC-Name Lithium(1+)-Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 42.39
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Formelmasse 42.4
Reinheit (%) ≥ 99 %