Learn More
Lithiumchlorid, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10507942 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10507942 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10187510 5 g Glasflasche 5 Gramm
10328823 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10743744 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10507942 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 413275000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00 CHF
    189.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 37.35 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-41-8
Summenformel ClLi
Molekulargewicht (g/mol) 42.39
MDL-Nummer MFCD00011078
InChI-Schlüssel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1382.0°C
Chemischer Name oder Material Lithium chloride
Schmelzpunkt 605.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 500 g
Verlust bei Trocknung 1.0% max. (1 g, 105°C, 2 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.06
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Dichte 2.0600g/mL
Strukturformel LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Merck Index 15, 5584
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone
IUPAC-Name Lithium;chlorid
Formelmasse 42.38
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride