Learn More
Lithiumchlorid, 200 mM wässrige Lösung, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494969 250 mL 250 Milliliter
15484969 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494969 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62644.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird bei der Bildung einer aktiven Mn(0)-Spezies verwendet, die für radikale Cyclisationsreaktionen nützlich ist. Es wird in einer Vielzahl von Assays zur Untersuchung von Zellschicksalen und in der Neurobiologie verwendet. Eine Hemmung der GSK-3β (Glykogen-Synthase-Kinase-3β) durch Lithiumchlorid wird bei der Entwicklung von Xenopusembryonen beschrieben. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Lithiumchlorid die Produktion von Inositol-Triphosphat in transfizierten chinesischen Hamster-Ovarialzellen (CHO), die mit Angiotensin II (Ang II) stimuliert wurden, erhöhte. Eine antivirale Eigenschafte von Lithiumchlorid wurde in einer Studie beschrieben, in der die Verbindung eine Pseudorabis-Virusinfektion in vitro hemmte. Es wird hauptsächlich bei der Synthese von Lithiummetall durch Elektrolyse verwendet. Wirkt auch als verschreibungspflichtiges Medikament für bipolare Stimmungsstörungen; es kann auch entzündungshemmende Eigenschaften aufweisen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol, Äther, Pyridin, Nitrobenzol, Aceton und Amylalkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-41-8
Summenformel ClLi
Molekulargewicht (g/mol) 42.39
MDL-Nummer MFCD00011078
InChI-Schlüssel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium chloride
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL
Strukturformel LiCl
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol,ether,pyridine,nitrobenzene,acetone,and amyl alcohol.
IUPAC-Name Lithium;chlorid
Formelmasse 42.39
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200mM aq. soln.
Geruch Odorless