Learn More
Lithiumchlorid, 1 M wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494379
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494379 50 mL 50 Milliliter
15404389 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494379 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61895.AD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-41-8
Summenformel ClLi
Molekulargewicht (g/mol) 42.39
MDL-Nummer MFCD00011078
InChI-Schlüssel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium chloride
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 mL
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel LiCl
IUPAC-Name Lithium;chlorid
Formelmasse 42.39
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.