Learn More
Melford Lithiumchlorid
Beschreibung
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
- CAS-Nummer: 7447-41-8
- Molekularformel: LiCl
- Molekulargewicht: 42,4
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium Chloride |
| CAS | 7447-41-8 |
| Menge | 1 kg |
| Summenformel | LiCl |