Learn More
Lithiumcarbonat, purum p.a, ≥98.0 % (T); Honeywell™
Artikelnummer. 15646050 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15646050 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15636050 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15646050 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 62472250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
purum p. a., ≥98.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-13-2
Summenformel CLi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
MDL-Nummer MFCD00011084
InChI-Schlüssel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Lithiumcarbonat, Dilithiumkarbonat, Lithonat, Lithan, Kohlensäure-Lithiumsalz, Lithizin, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
IUPAC-Name Dilithium; Karbonat
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 1300 °C
Chemischer Name oder Material Lithiumkarbonat
Schmelzpunkt 720 °C
Farbe Weiß
pH 9 bis 11 (bei1 g/l, 20 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Strukturformel Li2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3999191
Formelmasse 73.89 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (T)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.11 g/cm3