Learn More
Lithiumcarbonat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15661230 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
100 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15661230
Marke: Honeywell-Fluka 13010100KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Purum, ≥99 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-13-2
Summenformel CLi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
MDL-Nummer MFCD00011084
InChI-Schlüssel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Lithiumcarbonat, Dilithiumkarbonat, Lithonat, Lithan, Kohlensäure-Lithiumsalz, Lithizin, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
IUPAC-Name Dilithium; Karbonat
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumcarbonat
Menge 100 kg
Strukturformel Li2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3999191
Formelmasse 73.89 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte purum