Spezifikation
| Schmelzpunkt | 720°C |
| CAS | 554-13-2 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 10 to 11 |
| Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
| Menge | 250 g |
| Summenformel | CLi2O3 |
| MDL-Nummer | MFCD00011084 |
| Synonym | lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine |
| InChI-Schlüssel | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lithium carbonate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.