Learn More
Lithiumcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11356748 500 g 500 Gramm
11336748 2 kg 2 Kilogramm
11346748 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013418.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
Lithium carbonate-based glasses are used in overware. Used in the manufacture of lithium-ion battery cathodes. Pharmaceutical composition of lithium carbonate has been shown to exhibit antimanic effects specifically to treat mania associated with bipolar disorder. Used in both low-fire and high-fire ceramic glaze, tile adhesives, and in the processing of metal oxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-13-2
Summenformel CLi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
MDL-Nummer MFCD00011084
InChI-Schlüssel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 1310°C(decomposition)
Chemischer Name oder Material Lithium carbonate
Schmelzpunkt 723°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder
Prozentgehaltsbereich 99%
Dichte 2.11 g/cm3 at 20°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and dilute acids. Insoluble in alcohol.
IUPAC-Name Dilithium(1+)carbonat
Formelmasse 73.9
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate