Learn More
Lithiumbromid, puriss p.a., ≥99.0 % (Trockensubstanz, AT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15606050 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15606050 25 g Glasflasche 25 Gramm
15696040 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15606050 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 6246425G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., p.a., ≥ 99.0 % (Trockenmaterial, AT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7550-35-8
Summenformel BrLi
Molekulargewicht (g/mol) 86.844
MDL-Nummer MFCD00011077
InChI-Schlüssel AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumbromid, Lithiummonobromid, Lithiumbromid LiBr, Lithium1+-Ionenbromid, Lithiumbromid, wasserfrei, Lithiumbromid, ultratrocken, Bromlithium, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC-Name Lithium;bromid
SMILES [Li+].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumbromid
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
Strukturformel LiBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 86.85 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (Trockenmaterial, AT)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Glasflasche
Dichte 3.46 g/cm3