Learn More
Lithiumbromid-Lösung, Schüttgut, Reagenzgütegrad, Anhydrid, ,≥99 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15697010 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15697010
Marke: Honeywell-Fluka 746479100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Frei fließend, Reagenzqualität, wasserfrei, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7550-35-8
Summenformel BrLi
Molekulargewicht (g/mol) 86.844
MDL-Nummer MFCD00011077
InChI-Schlüssel AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumbromid, Lithiummonobromid, Lithiumbromid LiBr, Lithium1+-Ionenbromid, Lithiumbromid, wasserfrei, Lithiumbromid, ultratrocken, Bromlithium, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC-Name Lithium;bromid
SMILES [Li+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1,265 °C
Chemischer Name oder Material Lithiumbromid
Schmelzpunkt 550 °C (Literatur)
Namenshinweis Frei fließend, Reagenzqualität, wasserfrei, ≥99 %
CAS Max. % 100.0000%
Menge 100 g
Strukturformel LiBr
Formelmasse 86.85
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 3.46 g/cm3