Learn More
Lithiumbromid, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10774181 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10774181 500 g 500 Gramm
10365900 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10774181 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. L/2080/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7550-35-8
Summenformel BrLi
Molekulargewicht (g/mol) 86.844
MDL-Nummer 11077
InChI-Schlüssel AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC-Name Lithium;bromid
SMILES [Li+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1265°C
Schmelzpunkt 550°C
Farbe Beige
pH 7
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 86.84g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.