Learn More
Lithiumbromid, wasserfrei, min. 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491037
Change view
Click to view available options
Menge:
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15491037 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15491037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013408.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7550-35-8 | BrLi
Pharmazeutika, Klimaanlagen, Feuchthaltemittel, Trockenmittel, Batterien, Medium für Wärmeaustausch bei niedrigen Temperaturen. Lithiumbromid wird zur Rekonstitution von Salzlake, als Quellmittel für Proteine und als Elektrolytkomponente in Lithiumbatterien verwendet. Wird als Hartlötflussmittel und Schweißpulver verwendet. Lithiumbromid wird als Katalysator für die Kondensation von Carbonylverbindungen mit aktiven Methylenverbindungen ohne Lösungsmittel, Betriebsmedium für Klimaanlagen und industrielle Trocknungssysteme verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Pharmazeutika und Alkylierungsverfahren verwendet. Es spielt auch eine wichtige Rolle bei der Synthese von Dihydropyrimidinonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Pharmazeutika, Klimaanlagen, Feuchthaltemittel, Trockenmittel, Batterien, Medium für Wärmeaustausch bei niedrigen Temperaturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 1265°C
Schmelzpunkt 550°C
CAS 7550-35-8
Physikalische Form Fest
Menge 2500 g
Summenformel BrLi
Reinheit (%) ≥99%