Learn More
Bis-(trimethylsilyl)-lithiumamid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339218
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11339218 5 g 5 Gramm
11329218 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11339218 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042595.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Basis zur Herstellung von Dienen und Enolaten
Lithium bis(trimethylsilyl)amide is a base used in preparation of dienes and enolates. It is used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines. Lithium bis(trimethylsilyl)amide is also used in a novel three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4039-32-1
Summenformel C6H18LiNSi2
Molekulargewicht (g/mol) 167.327
MDL-Nummer MFCD00008261
InChI-Schlüssel YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
PubChem CID 2733832
IUPAC-Name Lithium; Bis(trimethylsilyl)azanid
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium bis (trimethylsilyl)amide
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Farbe Weiß
Strukturformel [(CH3)3Si]2NLi
Menge 5 g
UN-Nummer UN2925
Beilstein 8136861
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 167.33
Physikalische Form Pulver