Learn More
Alfa Aesar™ Lithium-bis(Trimethylsilyl)amid, stab. Mit Hexan
Artikelnummer. 15417105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15417105 5 g 5 Gramm
15427105 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15417105 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. 045846.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4039-32-1
Summenformel C6H18LiNSi2
Molekulargewicht (g/mol) 167.327
MDL-Nummer MFCD00008261
InChI-Schlüssel YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
PubChem CID 2733832
IUPAC-Name Lithium; Bis(trimethylsilyl)azanid
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium bis (trimethylsilyl)amide
Namenshinweis Stabilized with hexane
Farbe Weiß
Strukturformel [(CH3)3Si]2NLi
Menge 5 g
UN-Nummer UN2925
Beilstein 8136861
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Formelmasse 167.33
Physikalische Form Powder