Learn More
Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 0.9M solution in methylcyclohexane, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15761809 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15761809 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10472293 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15761809 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 380231000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4039-32-1 , 108-87-2
MDL-Nummer MFCD00008261
InChI-Schlüssel YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
PubChem CID 2733832
IUPAC-Name Lithium; Bis(trimethylsilyl)azanid
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7700g/mL
Flammpunkt −3°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C6H18LiNSi2
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.77
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis
Molekulargewicht (g/mol) 167.33
Formelmasse 167.33
Physikalische Form Liquid