Learn More
Lithium bis(trimethylsilyl)amid, 0.9–1.1 M in Hexan, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314857
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00 CHF
    305.90 CHF / 500 Gramm
    Sparen 2.10 CHF
    0.68% Rabatt
Lithium bis(trimethylsilyl)amid, 0.9–1.1 M in Hexan, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314857
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11314857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041872.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00 CHF
    305.90 CHF / 500 Gramm
    Sparen 2.10 CHF
    0.68% Rabatt
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.327 g/mol
Lithium bis(trimetylsilyl)amide is used as a strong base in organic synthesis and as catalysts in polymerization reactions. It is also used to form various organolithium compounds such as acetylides and lithium enolates. It is a base employed in generating enolates for preparation of lactone precursors, pyranones and cyclohexanes. Further, it is used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines. In addition, it is used in a three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4039-32-1
Summenformel C6H18LiNSi2
Molekulargewicht (g/mol) 167.327
MDL-Nummer MFCD00008261
InChI-Schlüssel YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2733832
IUPAC-Name Lithium; Bis(trimethylsilyl)azanid
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.716 g/mL
Flammpunkt -31°C (-24°F)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel [(CH3)3Si]2NLi
Menge 500 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 8136861
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in tetrahydrofuran,hexane and toluene.
Formelmasse 167.33
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY20K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Artikelnummer041872.22,041872.36
ChargennummerR08J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Artikelnummer041872.22,041872.36
ChargennummerK29W061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer041872.22,041872.36
ChargennummerK16X019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer041872.22,041872.36
ChargennummerI19Q88 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer041872.22,041872.36
Name des Produkts
Lithium bis(trimethylsilyl)amid, 0.9–1.1 M in Hexan, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >