Learn More
Lithiumbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30475071
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475071 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475071 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL2468151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium benzoate
CAS 553-54-8
Summenformel C7H5LiO2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2.Li/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMILES [Li+].[O-]C(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Lithium;Benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 128.05
Formelmasse 128.045