Learn More
Lithium Standard für ICP, 10,000μ g/ml, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10603103 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10603103 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10603103 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. PLLI13X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.18 CHF
    252.51 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 61.67 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Li10,000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumstandard
Namenshinweis Für AA und ICP
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 554-13-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 10.6, 0.1, 84.4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Li
Summenformel CLi2O3
MDL-Nummer MFCD00011084
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Element Li
IUPAC-Name Dilithium(1+)carbonat
Solvent or Matrix 5 % HCl
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
PubChem CID 11125
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:6504
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 mg/l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10,000 µg/mL Lithium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium carbinate, hydrochloric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch