Learn More
Lithiumamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476840
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11476840
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16023.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7782-89-0 | H2LiN | 22.963 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Lithiumamid wird bei der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe und Antioxidantien verwendet. Es fungiert als Katalysator für Polymere, als Nukleophil und als starke Basen. Es dient als Reagenz bei der Synthese von entzündungshemmendem und vorbereitendem Protectin D1, chemotype Dipeptidyl-Peptidase-IV-Hemmern und sterisch überlasteten Triarylaminen. Es findet Anwendung in Farbstoffen, die große Stokes-Verschiebungen anzeigen. Darüber hinaus wird es als Reagenz zur Kreuzkopplung von Arylchlorid und Amin verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Ethanol und flüssigem Ammoniak. Unlöslich in wasserfreiem Äther, Benzol und Toluol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Wasser und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-89-0
Summenformel H2LiN
Molekulargewicht (g/mol) 22.963
MDL-Nummer MFCD00011093
InChI-Schlüssel AFRJJFRNGGLMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium amide, lithamide, lithium amide li nh2, lithiumamide, unii-7393omu9lk, lithium azanide, hsdb 649, linh2, lithium amide 25g, lithium amide, powder
PubChem CID 24532
IUPAC-Name Lithium;azanid
SMILES [Li+].[NH2-]
Spezifikation
Siedepunkt 430°C
Chemischer Name oder Material Lithium amide
Schmelzpunkt 373°C
Menge 25 g
Strukturformel LiNH2
UN-Nummer UN1390
Merck Index 14,5522
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in ethanol and liquid ammonia. Insoluble in anhydrous ether,benzene and toluene.
Formelmasse 22.96
Reinheit (%) 95%
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 1.178
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium amide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium amide