Learn More
Lithium-Aluminium-Hydrid, Pulver, 97 %
Artikelnummer. 11486360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
1000 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
1000 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486360 1000 g 1000 Gramm
11356409 10 g 10 Gramm
11366409 25 g -
11376409 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11486360 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18116.0B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Lithium-Aluminiumhydrid wird als Reduktionsmittel in verschiedenen Reaktionen der synthetischen organischen Chemie eingesetzt. Es wird beispielsweise bei der Umwandlung von Estern, Carbonsäuren, Acylchloriden, Aldehyden und Ketonen in ihre entsprechenden Alkohole verwendet. Es ist auch an der Umwandlung von Amid-, Nitro-, Nitril-, Imin-, Oxid- und Azidverbindungen in ihre Amine beteiligt und reduziert Alkylhalogenide auf Alkane. Es reagiert mit Natriumchlorid zur Herstellung von Natriumhydrid. Es fungiert als potentielles Wasserstoff-Speichermedium, das für zukünftige Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb verwendet werden könnte. Es wird hauptsächlich bei der Herstellung anderer Tetrahydridoaluminiumate wie Natriumaluminiumhydrid, Kaliumaluminiumhydrid und Magnesiumalanat verwendet. Darüber hinaus wurde es zur Herstellung von thermoplastischen Polyesterpolyamiden aus Ölsäure und Lithium-Polymer-Batterien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Diethylether und Terahydrofuran.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser, starken Oxidationsmitteln, Alkoholen, Carbonsäure, Peroxiden, chlorierten Lösungsmitteln, Halogenen und Sauerstoff. Es reagiert heftig mit Wasser und setzt Wasserstoffgas frei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16853-85-3
Summenformel AlH4Li
Molekulargewicht (g/mol) 37.95
MDL-Nummer MFCD00011075
InChI-Schlüssel OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
PubChem CID 21226445
IUPAC-Name Lithium(1+) Alumanuid
SMILES [Li+].[AlH4-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium aluminum hydride
Schmelzpunkt >125°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1410
Merck Index 14,349
Formelmasse 37.95
Reinheit (%) 97%
Geruch Odorless