Learn More
Lithium aluminum hydride, 95% min, Thermo Scientific™
Reducing Agent For Pharmaceuticals, Perfumes, and Fine organic Chemicals; Source of Hydrogen
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013442.51
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11326788
  • 173.04 CHF / 125 Gramm
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lithium aluminum hydride
5 x 25g
AlH4Li
lithium aluminum hydride, lithium aluminium hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
lithium(1+) alumanuide
21226445
Odorless
Light gray powder
16853-85-3
95% min.
MFCD00011075
Decomposes in water. Soluble in ether,diethyl ether and terahydrofuran.
[Li+].[AlH4-]
37.95
37.95
Air and moisture sensitive
0.917