Learn More
Lithium-Aluminium-Hydrid, 4 % in THF, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15402327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15402327 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15402327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045501.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium aluminum hydride
CAS 16853-85-3, 109-99-9
Farbe Grau
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Summenformel AlH4Li
MDL-Nummer MFCD00011075
Synonym lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
Löslichkeitsinformationen It reacts with water.
InChI-Schlüssel OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].[AlH4-]
IUPAC-Name Aluminium;Lithium;Hydrid
Molekulargewicht (g/mol) 37.95
PubChem CID 21226445
Formelmasse 37.95
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aluminum lithium hydride: 4%; Tetrahydrofuran: 96%
Zündpunkt 321°C (610°F)
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dampfdruck 150mm Hg at 20°C
Dichte 0.9