Learn More
Lithiumacetathydrat, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15446005 5 g 5 Gramm
15456005 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446005 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012982.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 546-89-4 | C2H3LiO2 | 65.98 g/mol
Lithium acetate hydrate is used in the laboratory as buffer for gel electrophoresis of DNA and RNA. It is also used to permeabilize the cell wall of yeast for use in DNA transformation. It is a metal acetate for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 546-89-4
Summenformel C2H3LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 65.98
MDL-Nummer MFCD00013057
InChI-Schlüssel XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium salt
PubChem CID 3474584
ChEBI CHEBI:63045
SMILES [Li+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium acetate hydrate
Schmelzpunkt 57.8°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,5521
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Lithium;acetat
Formelmasse 65.98 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium acetate hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, lithiumsalt