Learn More
Lithium-Acetatdihydrat, technisch, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10355900 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10355900 250 g Kunststoffpulverbehälter 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10355900 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. L/2050/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 6108-17-4
Schmelzpunkt 56°C
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C2H7LiO4
MDL-Nummer 66949
Menge 250 g
Synonym lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
InChI-Schlüssel IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
IUPAC-Name Lithium;acetat;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 102.014
PubChem CID 23666338
Formelmasse 102.02g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff