Learn More
Lithiumacetat-Dihydrat, Reagenzgütegrad, Honeywell
Alle ansehen Solstice Research Chemicals ProdukteBeschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Spezifikation
| CAS Max. % | ≤100.00 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 3564320 |
| Güte | Reagenz |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Dichte | 1.3 g/cm3 |