Learn More
Lithiumacetat-Dihydrat, purum p.a, ≥97.0% (NT), Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals ProdukteBeschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithiumacetatdihydrat |
| Schmelzpunkt | 53 °C bis 56 °C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 250 g |
| Strukturformel | CH3COOLi · 2H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3564320 |
| Formelmasse | 102.02 mol |
| Reinheit (%) | ≥97.0 % (NT) |
| Mehr anzeigen |