Learn More
Lithiumacetat-Dihydrat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10450861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10450861 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10730901 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10450861 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 199840010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6108-17-4 | C2H3LiO2·2H2O | 102.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6108-17-4
Summenformel C2H3LiO2·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 102.02
MDL-Nummer MFCD00066949
InChI-Schlüssel IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
IUPAC-Name Lithium;acetat;dihydrat
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium acetate dihydrate
Schmelzpunkt 56°C to 58°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.5 (5% soln.)
Physikalische Form Anhaftendes kristallines Pulver und Stückchen
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3CO2Li·2H2O
Beilstein 02, 107
Merck Index 15, 5577
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water,215g/L ethanol
Formelmasse 102.02
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein