Learn More
Lithium-2,4-Pentanedionat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337298
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11337298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 030529.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 18115-70-3 | C5H7LiO2 | 106.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18115-70-3
Summenformel C5H7LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 106.05
MDL-Nummer MFCD00013496
InChI-Schlüssel JTEOOCAGEXVCBQ-LNKPDPKZSA-M
Synonym Lithium acetylacetonate
IUPAC-Name Lithium(1+)-2,4-dioxopentan-3-id
SMILES [Li+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 50 g
Beilstein 4575087
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 106.05
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Kristallin