Learn More
LIS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen LIS1
Konzentration 0.24 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850255
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20678-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840255
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20678-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
VAMP7 is a member of the soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor (SNARE) family, localizing to late endosomes and lysosomes. VAMP7 is thought to mediate the fusion of endosomes to their target lysosomes as well as other exocytosis events during phagocytosis and neuritogenesis. VAMP7 interacts with the VPS9 ankyrin repeat protein VARP, a protein that localizes to early endosomes and thought to regulate endosome dynamics. Together with CD82, VAMP7 can modulate the signaling of EGFR by regulating its endocytosis from the plasma membrane.
Spezifikation
Spezifikation
LIS1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
P43034, P63004, P63005
18472, 5048, 83572
Peptide
Primary
-20°C
PAFAH1B1
0.24 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
LIS 1, LIS1, LIS2, Lissencephaly 1 protein, MDCR, MDS, PAF AH 45 kDa subunit, PAF AH alpha, PAFAH, PAFAH alpha, PAFAH1B1, PAFAHA
Pafah1b1
IgG
Antigen Affinity Chromatography