Learn More
Buerkle™ Flüssigkeits-Sammler, Aufsetzöffnung, V4A, 100 ml .
Das Ventil wird geöffnet, indem der Probenbehälter zum Entleeren der Probe angebracht wird. Probenehmer für dünne bis viskose Flüssigkeiten. Einfache Bedienung mit einer Hand. Mit Auslauftrichter für sicheres Befüllen der Probenflaschen. Material AISI 316 L (1.4404).
Marke: Buerkle™ 5326-0004
332.11 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.33800kg
Beschreibung
Das Ventil wird geöffnet, wenn der Probenehmer am Probenbehälter befestigt ist. Lieferung komplett mit Abflusstrichter für die sichere Befüllung von Probenflaschen.- V4A
- Autoklavierbar bis max. 121 °C für 20 min
Spezifikation
Probenehmer für Flüssigkeiten | |
Autoklavierbar | |
100 mL | |
53.5 mm |
Edelstahl (V4A) | |
Abflusstrichter | |
32 mm |