Learn More
Hamilton™ LIQ GLASS 400
Artikelnummer. 10225889
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
Elektrisch S7
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
10225889 Elektrisch S7 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10225889 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 238183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.97 CHF
    305.93 CHF / 1 Stück
    Sparen 33.04 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellinformation
FillingSolutionType
Spezifikation
Anschlusstypen Elektrisch S7
Material Glas
Internes Bezugssystem Hamilton Everef
Länge (metrisch) 400 mm
Durchmesser (metrisch) Körper 12 mm