Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
Bietet die derzeit höchste Transfektionseffizienz bei einer Vielzahl von Zelltypen für siRNA-vermittelte Gen-Knockdown-Experimente
Marke:  Invitrogen™ 13778030
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12323563
  • 475.00 CHF / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz bietet die höchste Transfektionseffizienz bei einer Vielzahl von Zelltypen für siRNA-vermittelte Gen-Knockdown-Experimente. Lipofectamine™ RNAiMAX ist eine proprietäre, RNAi-spezifische kationische Lipid-Formulierung, die für die Einführung von siRNA und miRNA in alle Zelltypen spezifisch ist.
Mit Lipofectamine™ RNAiMAX-Transfektionsreagenz erhalten Sie:
  • Höchste Transferrinfektionseffizienz mit geringeren RNAi-Konzentrationen für effizientere Gen-Knockdowns mit minimalen unspezifischen Auswirkungen
  • Einfache Optimierung dank minimaler Zytotoxizität über einen 10-fachen Konzentrationsbereich des Transfektionsreagens
  • Hervorragende Transfektionseffizienz bei miRNA-Antagonisten und Imitatoren
  • Kompatibilität mit einer Vielzahl von Zelltypen für vielseitigste Ansatzmöglichkeiten bei allen Gen-Silencing-Experimenten
  • Einfaches und schnelles Protokoll für konsistente und reproduzierbare Ergebnisse
    Herausragende Knockdown-Ergebnisse bei einer Vielzahl von Zellen
    Lipofectamine™ RNAiMAX-Transfektionsreagenz transfiziert eine Vielzahl an Zelltypen (siehe Abbildung). Beim Gen-Silencing führt die höchst effiziente Wirkung von Lipofectamine™ RNAiMAX-Transfektionsreagenz zu einer größeren Anzahl an Gen-Knockdowns, die für überzeugende Ergebnisse nötig sind.
    Problemlose Transferrinfektion bei hohen Durchsätzen
    Mischen Sie einfach Lipofectamine™ RNAiMAX-Transfektionsreagenz mit siRNA, fügen Sie die Zellen hinzu, inkubieren Sie und messen Sie das Gen-Knockdown-Resultat. Lipofectamine™ RNAiMAX-Transfektionsreagenz ist durch seine Einfachheit und Schnelligkeit, in Kombination mit seiner hohen Transfektionseffizienz, für siRNA-Transfektionen mit hohem Durchsatz die beste Lösung. Für automatisierte oder robotergesteuerte Systeme, die für diese Anwendungen eingesetzt werden, lassen sich Transfektionsbedingungen leicht herstellen.
    Ein optimiertes Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsprotokoll für Ihre Zelllinie.
    Bestellinformation
    Versandbedingung: Geeignet für Raumtemperatur oder Nasseis
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Sustainable packaging
    Transfektion
    Lipid-basierte Transfektion
    0.3 ml
    Yes
    Lipofectamine™
    Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
    Synthetic siRNA
    Transfektionsreagenz
    High-throughput Compatible
    Approved for shipment at Room Temperature or on Wet Ice