Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lipase AY30
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Beige |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laborchemikalien |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Menge | 25 g |
| Produkttyp | Lipase AY30 |
| Form | Fest |