Learn More
Thermo Scientific Chemicals Linolensäure, 99 %
Artikelnummer. 10489052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10489052 1 g Glasflasche 1 Gramm
10279353 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10787192 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10489052 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 302820010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00 CHF
    230.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 25.35 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 463-40-1 | C18H30O2 | 278.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 463-40-1
Summenformel C18H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 278.44
MDL-Nummer MFCD00065720
InChI-Schlüssel DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Synonym linolenic acid, alpha-linolenic acid, linolenate, 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoic acid, a-linolenic acid, cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, alpha-linolenate, 9-cis,12-cis,15-cis-octadecatrienoic acid, z,z,z-9,12,15-octadecatrienoic acid
PubChem CID 5280934
ChEBI CHEBI:27432
IUPAC-Name (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-triensäure
SMILES CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linolenic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -11.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 230.0°C to 232.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H
Brechungsindex 1.48
Menge 1 g
Beilstein 02, IV, 1781
Merck Index 15, 5561
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 278.44
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Linolenic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.